3-Cloro-5-fluorobenzaldehído ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
C3365-1G C3365-5G
TCIAC3365-1GEA 33 EUR
TCIAC3365-1G TCIAC3365-5G
3-Cloro-5-fluorobenzaldehído ≥98.0% (por GC)
3-Cloro-5-fluorobenzaldehído
Formula: C₇H₄ClFO
MW: 158,56 g/mol
Número MDL: MFCD02261734
Núm. CAS: 90390-49-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 40.0 to 44.0 deg-C