6-Chloro-2-iodo-3-hydroxypyridine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 6-Chloro-2-iodopyridin-3-ol
C3366-1G C3366-5G
TCIAC3366-1GEA 64 EUR
TCIAC3366-1G TCIAC3366-5G
6-Chloro-2-iodo-3-hydroxypyridine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
6-Chloro-2-iodo-3-hydroxypyridine
Formula: C₅H₃ClIO
Número MDL: MFCD07636749
Núm. CAS: 188057-26-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=68915be0f9dd913be593e1009be25b2fa71aeeed&vid=68915be0f9dd913be593e1009be25b2fa71aeeed&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %