Ácido 5-cloro-3-piridinborónico, pinacol éster ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 5-Chloropyridine-3-boronic acid Pinacol ester, 2-(5-Chloro-3-pyridyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 3-Chloro-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridine
C3367-200MG C3367-1G
TCIAC3367-200MGEA 19 EUR
TCIAC3367-200MG TCIAC3367-1G
Ácido 5-cloro-3-piridinborónico, pinacol éster ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Ácido 5-cloro-3-piridinborónico, pinacol éster
Formula: C₁₁H₁₅BClNO₂
Número MDL: MFCD06798284
Núm. CAS: 865186-94-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 79.0 to 83.0 deg-C