2-Cloro-4-iodo-3-metilpiridina ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 2-Cloro-4-iodo-3-picolina
C3368-1G C3368-5G
TCIAC3368-1GEA 52 EUR
TCIAC3368-1G TCIAC3368-5G
2-Cloro-4-iodo-3-metilpiridina ≥98.0% (por GC)
2-Cloro-4-iodo-3-metilpiridina
Formula: C₆H₅ClIN
Número MDL: MFCD03095293
Núm. CAS: 153034-88-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a047986db5728634e73b9e79d49f0a25cbe80866&vid=a047986db5728634e73b9e79d49f0a25cbe80866&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 104.0 to 108.0 deg-C