6-Chloroimidazo[1,2-a]pyridine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
C3370-1G C3370-5G
TCIAC3370-1GEA 28 EUR
TCIAC3370-1G TCIAC3370-5G
6-Chloroimidazo[1,2-a]pyridine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
6-Chloroimidazo[1,2-a]pyridine
Formula: C₇H₅ClN₂
MW: 152,58 g/mol
Pto. Ebullición: 132°C
Número MDL: MFCD05663807
Núm. CAS: 6188-25-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2745401bded0cd377c84f55537b03aa8e858f139&vid=2745401bded0cd377c84f55537b03aa8e858f139&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 85.0 to 89.0 deg-C