4-Cloro-2-(trifluorometoxi)anilina ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 4-Chloro-2-(trifluoromethoxy)phenylamine
C3374-1G C3374-200MG
TCIAC3374-1GEA 69 EUR
TCIAC3374-1G TCIAC3374-200MG
4-Cloro-2-(trifluorometoxi)anilina ≥98.0% (por GC)
4-Cloro-2-(trifluorometoxi)anilina
Formula: C₇H₅ClF₃NO
MW: 211,57 g/mol
Número MDL: MFCD00153102
Núm. CAS: 175205-77-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 96.0 %