3-Chloropyrazine-2-carboxamide ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
Proveedor: TCI
C3376-200MG
C3376-1G
TCIAC3376-200MGEA
37
EUR
TCIAC3376-200MG
TCIAC3376-1G
3-Chloropyrazine-2-carboxamide ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
3-Chloropyrazine-2-carboxamide
Formula:
C₅H₄ClN₃O MW: 157,56 g/mol |
Número MDL:
MFCD09863915 Núm. CAS: 21279-62-9 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Orange to Green powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (with Total Nitrogen) | min. 98.0 % |
Melting point | 187.0 to 191.0 deg-C |