2-Chloro-5-fluoropyrimidin-4-one ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Sinónimos: 2-Chloro-5-fluoro-4-pyrimidinone
C3381-1G C3381-5G
TCIAC3381-1GEA 67 EUR
TCIAC3381-1G TCIAC3381-5G
2-Chloro-5-fluoropyrimidin-4-one ≥98.0% (by titrimetric analysis)
2-Chloro-5-fluoropyrimidin-4-one
Formula: C₄H₂ClFN₂O
MW: 148,5229 g/mol
Número MDL: MFCD01346689
Núm. CAS: 155-12-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6d5f6f68e6805835b408ccba1d34fec93ecff267&vid=6d5f6f68e6805835b408ccba1d34fec93ecff267&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 96.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %