N-Cbz-2-piperidinecarboxylic acid ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
1-Benzyloxycarbonylpipecolic acid, 1-Carbobenzoxypipecolic acid, 1-Carbobenzoxy-2-piperidinecarboxylic acid, N-Cbz-2-Piperidinecarboxylic acid, Z-DL-Pip-OH, 1-Benzyloxycarbonyl-2-piperidinecarboxylic acid, 1-Cbz-pipecolic acid, 1-Cbz-2-piperidinecarboxylic acid
C3382-1G
C3382-5G
TCIAC3382-1GEA
29
EUR
TCIAC3382-1G
TCIAC3382-5G
N-Cbz-2-piperidinecarboxylic acid ≥98.0% (by GC, titration analysis)
N-Cbz-2-piperidinecarboxylic acid
Formula:
C₁₄H₁₇NO₄ MW: 263,2900 g/mol |
Número MDL:
MFCD01863568 Núm. CAS: 28697-07-6 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 78.0 to 82.0 deg-C |