2-Fluoropiridina-4-carbonitrilo ≥99.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: 4-Cyano-2-fluoropyridine
C3383-5G C3383-25G
TCIAC3383-5GEA 48 EUR
TCIAC3383-5G TCIAC3383-25G
2-Fluoropiridina-4-carbonitrilo ≥99.0% (por GC)
2-Fluoropiridina-4-carbonitrilo
Formula: C₆H₃FN₂
MW: 122,1 g/mol
Número MDL: MFCD09027299
Núm. CAS: 3939-14-8
UN: 3439
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=13faacf1d3a3ebbf8734b4b10774201a00435565&vid=13faacf1d3a3ebbf8734b4b10774201a00435565&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 32.0 to 36.0 deg-C