1-Cyclopentenylboronic acid pinacol ester ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: 2-(Cyclopent-1-en-1-yl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 1-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)cyclopentene, 1-Cyclopenteneboronic acid Pinacol ester, 2-(1-Cyclopentenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
C3385-1G C3385-5G
TCIAC3385-1GEA 33 EUR
TCIAC3385-1G TCIAC3385-5G
1-Cyclopentenylboronic acid pinacol ester ≥98.0% (por GC)
1-Cyclopentenylboronic acid pinacol ester
Formula: C₁₁H₁₉BO₂
MW: 194,0784 g/mol
Número MDL: MFCD08669391
Núm. CAS: 287944-10-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %