N-(4-Cyanophenyl)guanidine ≥99.0% (by HPLC, total nitrogen)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 1-(4-Cyanophenyl)guanidine
C3387-1G C3387-5G
TCIAC3387-1GEA 25 EUR
TCIAC3387-1G TCIAC3387-5G
N-(4-Cyanophenyl)guanidine ≥99.0% (by HPLC, total nitrogen)
N-(4-Cyanophenyl)guanidine
Formula: C₈H₈N₄
MW: 160.18 g/mol
Número MDL: MFCD16251323
Núm. CAS: 5637-42-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cd31cb4a23453e3c38031d129e0728dfa614817f&vid=cd31cb4a23453e3c38031d129e0728dfa614817f&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 99.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 99.0 %
Melting point (Decomposition) 210.0 to 214.0 deg-C