Cyclothiazide ≥95.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: 6-Chloro-3,4-dihydro-3-(2-norbornen-5-yl)-2H-1,2-4-benzothiadiazine-7-sulphonamide 1,1-Dioxide, Cyclothiazide (mixture of isomers)
C3392-100MG C3392-25MG
TCIAC3392-100MGEA 203 EUR
TCIAC3392-100MG TCIAC3392-25MG
Cyclothiazide ≥95.0% (by HPLC)
Cyclothiazide
Formula: C₁₄H₁₆ClN₃O₄S₂
Pto. de fusión: 234°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00210192
Núm. CAS: 2259-96-3
EINECS: 218-859-7
Índice Merck: 14,02754
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 95.0 area%
Elemental analysis (Nitrogen) 10.20 to 11.20 %