2-Chloro-10-(3-chloropropyl)-10H-phenothiazine ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
C3394-250MG
C3394-1G
TCIAC3394-250MGEA
191
EUR
TCIAC3394-250MG
TCIAC3394-1G
2-Chloro-10-(3-chloropropyl)-10H-phenothiazine ≥98.0% (por GC)
2-Chloro-10-(3-chloropropyl)-10H-phenothiazine
Formula:
C₁₅H₁₃Cl₂NS MW: 310,24 g/mol Pto. Ebullición: 135°C |
Número MDL:
MFCD01247123 Núm. CAS: 2765-59-5 EINECS: 220-438-8 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...