2-Cyanoisonicotinic acid ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
C3396-200MG C3396-1G
TCIAC3396-200MGEA 61 EUR
TCIAC3396-200MG TCIAC3396-1G
2-Cyanoisonicotinic acid ≥98.0% (by GC, titration analysis)
2-Cyanoisonicotinic acid
Formula: C₇H₄N₂O₂
Número MDL: MFCD03411729
Núm. CAS: 161233-97-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %