Uretano 97%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: Etilo carbamato, Carbamato de etilo
325540500 325542500 325540010
ACRO325540500EA 38.9 EUR
ACRO325540500 ACRO325542500 ACRO325540010
Uretano 97%
Uretano
Formula: C₃H₇NO₂
MW: 89,09 g/mol
Pto. Ebullición: 182…184 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: 47…51 °C
Densidad: 1,11 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 92 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007966
Núm. CAS: 51-79-6
EINECS: 200-123-1
ADR: 6.1,II
Índice Merck: 12,10013
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to off-white Crystalline powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 46 to 51 °C
GC ≥96.0 %