Chloro(hexyl)dimethylsilane ≥96.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
C3415-5ML C3415-25ML
TCIAC3415-5MLEA 30 EUR
TCIAC3415-5ML TCIAC3415-25ML
Chloro(hexyl)dimethylsilane ≥96.0% (por GC)
Chloro(hexyl)dimethylsilane
Formula: C₈H₁₉ClSi
Pto. Ebullición: 184°C
Número MDL: MFCD01073817
Núm. CAS: 3634-59-1
UN: 2987
ADR: 8,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %