Cobre (I) tiocianato ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Tiocianato de cobre
C3417-250G C3417-25G
TCIAC3417-250GEA 122 EUR
TCIAC3417-250G TCIAC3417-25G
Cobre (I) tiocianato ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Cobre (I) tiocianato
Formula: CCuNS
Número MDL: MFCD00010980
Núm. CAS: 1111-67-7
EINECS: 214-183-1
UN: 3077
ADR: 9,III
Índice Merck: 14,02669
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Gray to Red powder to crystal
Purity (Chelometric Titration) min. 98.0 %