Chloro(3-chloropropyl)dimethylsilane ≥96.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
C3426-1ML C3426-5ML
TCIAC3426-1MLEA 22 EUR
TCIAC3426-1ML TCIAC3426-5ML
Chloro(3-chloropropyl)dimethylsilane ≥96.0% (por GC)
Chloro(3-chloropropyl)dimethylsilane
Formula: C₅H₁₂Cl₂Si
Pto. Ebullición: 179°C
Número MDL: MFCD00042612
Núm. CAS: 10605-40-0
EINECS: 234-234-1
UN: 2987
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=baad3c6da63408994652e13d4b9022af38b7eb5c&vid=baad3c6da63408994652e13d4b9022af38b7eb5c&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %