4-Chlorobenzo[b]thiophene-2-carboxylic acid ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
C3430-1G C3430-5G
TCIAC3430-1GEA 68 EUR
TCIAC3430-1G TCIAC3430-5G
4-Chlorobenzo[b]thiophene-2-carboxylic acid ≥97.0% (por GC)
4-Chlorobenzo[b]thiophene-2-carboxylic acid
Formula: C₉H₅ClO₂S
MW: 212,65 g/mol
Número MDL: MFCD06655155
Núm. CAS: 23967-57-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 96.0 %