Ácido 2-cloro-5-metoxifenilborónico (contains varying amounts of Anhydride)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
2-Chloro-5-methoxyphenylboronic Acid, 2-Chloro-5-methoxybenzeneboronic acid
C3432-1G
C3432-5G
TCIAC3432-1GEA
77
EUR
TCIAC3432-1G
TCIAC3432-5G
Ácido 2-cloro-5-metoxifenilborónico (contains varying amounts of Anhydride)
Ácido 2-cloro-5-metoxifenilborónico
Formula:
C₇H₈BClO₃ MW: 186,40 g/mol Pto. de fusión: 115°C |
Número MDL:
MFCD06659858 Núm. CAS: 89694-46-2 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (Neutralization titration) | 98.0 to 110.0 % |