Uretano ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Etilo carbamato, Carbamato de etilo
44804.18 44804.30
44804.18EA 51.3 EUR
44804.18 44804.30
Uretano ≥98%
Uretano
Purity: 98% CAS No.: 51-79-6 Molecular Formula: C3H7NO2 Formula Weight: 89.09 Flash Point: 92°(198°F) Physical Form: Crystalline Melting Point: 48-50° Boiling Point: 182-184° Beilstein Reference: 635810 Merck Reference: 14,9877 MDL No.: MFCD00007966
Formula: C₃H₇NO₂
MW: 89.09 g/mol
Pto. Ebullición: 182…184 °C
Pto. de fusión: 48…50 °C
Densidad: 1.11 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: >92 °C (198 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007966
Núm. CAS: 51-79-6
EINECS: 200-123-1
UN: 2757
ADR: 6.1 II
Índice Merck: 12,10013