(3-Chloropropyl)tris(trimethylsilyloxy)silane ≥96.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 3-(3-Chloropropyl)-1,1,1,5,5,5-hexamethyl-3-[(trimethylsilyl)oxy]trisiloxane, (3-Chloropropyl)tris(trimethylsiloxy)silane, 3-(3-Chloropropyl)-1,1,1,5,5,5-hexamethyl-3-((trimethylsilyl)oxy)trisiloxane
C3437-1G C3437-5G
TCIAC3437-1GEA 16 EUR
TCIAC3437-1G TCIAC3437-5G
(3-Chloropropyl)tris(trimethylsilyloxy)silane ≥96.0% (por GC)
(3-Chloropropyl)tris(trimethylsilyloxy)silane
Formula: C₁₂H₃₃ClO₃Si₄
MW: 373,18 g/mol
Pto. Ebullición: 181°C
Pto. de inflamación: 85°C
Número MDL: MFCD00054781
Núm. CAS: 18077-31-1
EINECS: 241-985-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %