3-Chloro-6-phenylpyridazine ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 3-Phenyl-6-chloropyridazine
C3440-1G C3440-5G
TCIAC3440-1GEA 84 EUR
TCIAC3440-1G TCIAC3440-5G
3-Chloro-6-phenylpyridazine ≥98.0% (por GC)
3-Chloro-6-phenylpyridazine
Formula: C₁₀H₇ClN₂
MW: 190,6300 g/mol
Número MDL: MFCD00075253
Núm. CAS: 20375-65-9
EINECS: 243-772-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=aae4fa6fe34774344df0d2f990f4e6e711c1e3de&vid=aae4fa6fe34774344df0d2f990f4e6e711c1e3de&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 96.0 %
Melting point 157.0 to 161.0 deg-C