Cucurbitacin B ≥98.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
Peligro
C3442-5MG C3442-25MG
TCIAC3442-5MGEA 151 EUR
TCIAC3442-5MG TCIAC3442-25MG
Cucurbitacin B ≥98.0% (by HPLC)
Cucurbitacin B
Formula: C₃₂H₄₆O₈
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD07778083
Núm. CAS: 6199-67-3
UN: 2811
ADR: 6.1,II
Índice Merck: 14,02614
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7c333f0b506b3db8844194e04db636d704e425c3&vid=7c333f0b506b3db8844194e04db636d704e425c3&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Water max. 5.0 %