2-Chloro-1,3-dimethylimidazolium tetrafluoroborate ≥98.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
2-Chloro-1,3-dimethylimidazolinium tetrafluoroborate, 2-Chloro-1,3-dimethyl-4,5-dihydroimidazolium tetrafluoroborate, CIB, 2-Chloro-1,3-dimethylimidazolidinium tetrafluoroborate
C3444-1G
C3444-5G
TCIAC3444-1GEA
24
EUR
TCIAC3444-1G
TCIAC3444-5G
2-Chloro-1,3-dimethylimidazolium tetrafluoroborate ≥98.0% (by HPLC)
2-Chloro-1,3-dimethylimidazolium tetrafluoroborate
Formula:
C₅H₁₀ClN₂·BF₄ MW: 220,4 g/mol Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD09039291 Núm. CAS: 153433-26-2 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Light yellow powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Melting point | 187.0 to 191.0 deg-C |