Uretano ≥98.0% (by GC, total nitrogen)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: Etilo carbamato, Carbamato de etilo
C0028-25G C0028-500G C0028-100G
TCIAC0028-25GEA 16 EUR
TCIAC0028-25G TCIAC0028-500G TCIAC0028-100G
Uretano ≥98.0% (by GC, total nitrogen)
Uretano
Formula: C₃H₇NO₂
MW: 89.09 g/mol
Pto. Ebullición: 182
Pto. de inflamación: 92
Número MDL: MFCD00007966
Núm. CAS: 51-79-6
EINECS: 200-123-1
Índice Merck: 14,09874
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cd50b98ba048efab613f5bb1c878ea97fbd0c6c8&vid=cd50b98ba048efab613f5bb1c878ea97fbd0c6c8&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystaline
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 48.0 to 51.0 deg-C
pH 5.0 to 7.0 (50g/L, 25.0 deg-C)