Cinnarizine ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
Proveedor: TCI
Sinónimos: 1-Cinnamyl-4-diphenylmethylpiperazine, 1-(Diphenylmethyl)-4-(3-phenyl-2-propenyl)piperazine, 1-Benzhydryl-4-cinnamylpiperazine
C3459-10G C3459-50G
TCIAC3459-10GEA 42 EUR
TCIAC3459-10G TCIAC3459-50G
Cinnarizine ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
Cinnarizine
Formula: C₂₆H₂₈N₂
MW: 368.524 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00056037
Núm. CAS: 298-57-7
EINECS: 206-064-8
Índice Merck: 14,02305
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d81ff6a23d6973ad4ab1d5d684e0c358d1609275&vid=d81ff6a23d6973ad4ab1d5d684e0c358d1609275&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 117.0 to 121.0 deg-C