(6-Chloro-1H-benzotriazol-1-yloxy)tripyrrolidinophosphonium Hexafluorophosphate ≥98.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
Atención
C3461-5G C3461-25G
TCIAC3461-5GEA 38 EUR
TCIAC3461-5G TCIAC3461-25G
(6-Chloro-1H-benzotriazol-1-yloxy)tripyrrolidinophosphonium Hexafluorophosphate ≥98.0% (by HPLC)
(6-Chloro-1H-benzotriazol-1-yloxy)tripyrrolidinophosphonium Hexafluorophosphate
Formula: C₁₈H₂₇ClF₆N₆OP₂
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD14560589
Núm. CAS: 893413-42-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=411c9c68233cbbb94bb36c7e653d0c28794298a4&vid=411c9c68233cbbb94bb36c7e653d0c28794298a4&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%