FCCP ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: FCCP, [4-(Trifluoromethoxy)phenyl]carbonohydrazonoyl dicyanide, [4-(Trifluoromethoxy)phenylhydrazono]malononitrile, Carbonyl cyanide 4-(Trifluoromethoxy)phenylhydrazone
C3463-10MG C3463-50MG C3463-250MG
TCIAC3463-10MGEA 20 EUR
TCIAC3463-10MG TCIAC3463-50MG TCIAC3463-250MG
FCCP ≥95.0% (por GC)
FCCP
Formula: C₁₀H₅F₃N₄O
MW: 254,17 g/mol
Número MDL: MFCD00009699
Núm. CAS: 370-86-5
EINECS: 206-730-8
UN: 3439
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8f588e34768aef1215b6744da7298fb6bc71d0f5&vid=8f588e34768aef1215b6744da7298fb6bc71d0f5&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %