3-(Chlorosulphonyl)benzoic acid ≥96.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
C3466-25G C3466-5G
TCIAC3466-25GEA 90 EUR
TCIAC3466-25G TCIAC3466-5G
3-(Chlorosulphonyl)benzoic acid ≥96.0% (by titrimetric analysis)
3-(Chlorosulphonyl)benzoic acid
Formula: C₇H₅ClO₄S
MW: 220,63 g/mol
Número MDL: MFCD00024877
Núm. CAS: 4025-64-3
EINECS: 223-692-8
UN: 3261
ADR: 8,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (Argentmetric Titration) min. 96.0 %
Melting point 132.0 to 137.0 deg-C