Clemizole hydrochloride ≥98.0% (by HPLC)

Proveedor: TCI
Atención

Sinónimos: 1-(4-Chlorobenzyl)-2-(pyrrolidin-1-ylmethyl)benzimidazole hydrochloride

C3468-25MG C3468-100MG
TCIAC3468-25MGEA 300 EUR
TCIAC3468-25MG TCIAC3468-100MG
Clemizole hydrochloride ≥98.0% (by HPLC)
Clemizole hydrochloride
Formula: C₁₉H₂₀ClN₃·HCl
MW: 362,30 g/mol
Pto. de fusión: 241°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00051435
Núm. CAS: 1163-36-6
EINECS: 214-605-4
Índice Merck: 14,02346
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6989a2468b4622fbc4bb761d7024c5d54622f146&vid=6989a2468b4622fbc4bb761d7024c5d54622f146&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Elemental analysis (Nitrogen) 11.00 to 12.00 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR