N-Carbobenzoxy-1,10-diaminodecane hydrochloride ≥98.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
Atención
C3471-1G C3471-5G
TCIAC3471-1GEA 74 EUR
TCIAC3471-1G TCIAC3471-5G
N-Carbobenzoxy-1,10-diaminodecane hydrochloride ≥98.0% (by HPLC)
N-Carbobenzoxy-1,10-diaminodecane hydrochloride
Formula: C₁₈H₃₀N₂O₂·HCl
Número MDL: MFCD08272290
Núm. CAS: 1051420-13-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f90115c2d51efe9588229fddec07782f6a6bbfa4&vid=f90115c2d51efe9588229fddec07782f6a6bbfa4&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 96.0 %
Melting point 175.0 to 179.0 deg-C