Columbianadin ≥98.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: 2-[(8S)-2-oxo-8,9-dihydrofuro[2,3-h]chromen-8-yl]propan-2-yl (Z)-2-methylbut-2-enoate
C3479-100MG C3479-25MG
TCIAC3479-100MGEA 720 EUR
TCIAC3479-100MG TCIAC3479-25MG
Columbianadin ≥98.0% (by HPLC)
Columbianadin
Formula: C₁₉H₂₀O₅
MW: 328,36 g/mol
Número MDL: MFCD07781426
Núm. CAS: 5058-13-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Elemental analysis (Carbon) 68.00 to 71.00 %
Melting point 117.0 to 121.0 deg-C