4-(9H-Carbazol-9-yl)benzaldehyde ≥96.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 9-(4-Formylphenyl)-9H-carbazole
C3481-1G C3481-5G
TCIAC3481-1GEA 62 EUR
TCIAC3481-1G TCIAC3481-5G
4-(9H-Carbazol-9-yl)benzaldehyde ≥96.0% (por GC)
4-(9H-Carbazol-9-yl)benzaldehyde
Formula: C₁₉H₁₃NO
MW: 271,32 g/mol
Número MDL: MFCD19441374
Núm. CAS: 110677-45-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Amber powder to crystal
Purity (GC) min. 96.0 %
Melting point 156.0 to 160.0 deg-C