Carboxin ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
Proveedor: TCI
Atención
C3482-25G C3482-5G
TCIAC3482-25GEA 342 EUR
TCIAC3482-25G TCIAC3482-5G
Carboxin ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
Carboxin
Formula: C₁₂H₁₃NO₂S
Número MDL: MFCD00055403
Núm. CAS: 5234-68-4
EINECS: 226-031-1
UN: 3077
ADR: 9,III
Índice Merck: 14,01827
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 89.0 to 93.0 deg-C