Ácido 4-cloro-3-iodobenzoico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
C3484-1G C3484-5G
TCIAC3484-1GEA 20 EUR
TCIAC3484-1G TCIAC3484-5G
Ácido 4-cloro-3-iodobenzoico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Ácido 4-cloro-3-iodobenzoico
Formula: C₇H₄ClIO₂
Número MDL: MFCD00079732
Núm. CAS: 42860-04-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 216.0 to 220.0 deg-C