4-Chloro-N-methoxy-N-methylbenzamide ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
C3486-5G C3486-25G
TCIAC3486-5GEA 48 EUR
TCIAC3486-5G TCIAC3486-25G
4-Chloro-N-methoxy-N-methylbenzamide ≥98.0% (por GC)
4-Chloro-N-methoxy-N-methylbenzamide
Formula: C₉H₁₀ClNO₂
Número MDL: MFCD02684308
Núm. CAS: 122334-37-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %