Anhídrido 3-cloroftalico ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: 4-Chloroisobenzofuran-1,3-dione
C3489-25G C3489-5G
TCIAC3489-25GEA 107 EUR
TCIAC3489-25G TCIAC3489-5G
Anhídrido 3-cloroftalico ≥98.0% (por GC)
Anhídrido 3-cloroftalico
Formula: C₈H₃ClO₃
Pto. Ebullición: 170°C
Número MDL: MFCD00023107
Núm. CAS: 117-21-5
EINECS: 204-179-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Morpholine Method) min. 96.0 %
Melting point 126.0 to 130.0 deg-C