2-Chloroquinoxaline ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
C3492-1G C3492-5G
TCIAC3492-1GEA 36 EUR
TCIAC3492-1G TCIAC3492-5G
2-Chloroquinoxaline ≥98.0% (por GC)
2-Chloroquinoxaline
Formula: C₈H₅ClN₂
Pto. Ebullición: 100°C
Número MDL: MFCD00043907
Núm. CAS: 1448-87-9
EINECS: 215-905-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 46.0 to 50.0 deg-C