3-Chloro-4-methylbenzaldehyde ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
3-(5,6,6-Trimethyl-2-norbornyl)-cyclohexanol, isobornylcyclohexanol, 2-Chloro-4-formyltoluene
C3499-1G
C3499-5G
TCIAC3499-1GEA
28
EUR
TCIAC3499-1G
TCIAC3499-5G
3-Chloro-4-methylbenzaldehyde ≥98.0% (por GC)
3-Chloro-4-methylbenzaldehyde
Formula:
C₈H₇ClO MW: 154,593 g/mol Pto. Ebullición: 232°C Pto. de fusión: 30°C Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD06411284 Núm. CAS: 3411-03-8 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...