Ácido 4-clorofenilborónico, pinacol éster ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Sinónimos: 2-(4-Chlorophenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 4-Chlorophenylboronic acid Pinacol ester, 4-Chlorobenzeneboronic acid pinacol ester, 1-Chloro-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzene
C3500-25G C3500-5G
TCIAC3500-25GEA 153 EUR
TCIAC3500-25G TCIAC3500-5G
Ácido 4-clorofenilborónico, pinacol éster ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Ácido 4-clorofenilborónico, pinacol éster
Formula: C₁₂H₁₆BClO₂
MW: 238,52 g/mol
Número MDL: MFCD05663875
Núm. CAS: 195062-61-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 53.0 to 57.0 deg-C