Curculigoside A ≥98.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
C3504-10MG
C3504-50MG
TCIAC3504-10MGEA
182
EUR
TCIAC3504-10MG
TCIAC3504-50MG
Curculigoside A ≥98.0% (by HPLC)
Curculigoside A
Formula:
C₂₂H₂₆O₁₁ |
Número MDL:
MFCD00800689 Núm. CAS: 85643-19-2 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Orange to Green powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Melting point | 157.0 to 161.0 deg-C |