Chlorprothixene ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
C3505-250MG C3505-1G C3505-5G
TCIAC3505-250MGEA 16 EUR
TCIAC3505-250MG TCIAC3505-1G TCIAC3505-5G
Chlorprothixene ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Chlorprothixene
Formula: C₁₈H₁₈ClNS
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00869180
Núm. CAS: 113-59-7
EINECS: 204-032-8
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Índice Merck: 14,02188
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 95.0 to 99.0 deg-C