Scutellareina ≥95.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: 4',5,6,7-Tetrahidroxiflavona, 5,6,7-Trihidroxi-2-(4-hidroxifenil)-4-benzopirona, 6-Hidroxiapigenina
C3507-10MG C3507-50MG
TCIAC3507-10MGEA 114 EUR
TCIAC3507-10MG TCIAC3507-50MG
Scutellareina ≥95.0% (by HPLC)
Scutellareina
Formula: C₁₅H₁₀O₆
MW: 286,24 g/mol
Pto. de fusión: 347°C
Número MDL: MFCD00017692
Núm. CAS: 529-53-3
Índice Merck: 14,08412
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 95.0 area%