5-Chlorobenzoxazole ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
C3509-5G C3509-25G
TCIAC3509-5GEA 41 EUR
TCIAC3509-5G TCIAC3509-25G
5-Chlorobenzoxazole ≥98.0% (por GC)
5-Chlorobenzoxazole
Formula: C₇H₄ClNO
Pto. Ebullición: 114°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00216939
Núm. CAS: 17200-29-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %