4-Cyano-3,5-difluorophenyl-4-n-pentylbenzoate ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 4-Cyano-3,5-difluorophenyl 4-Amylbenzoate, 4-Cyano-3,5-difluorophenyl 4-Pentylbenzoate, 4-Amylbenzoic acid 4-Cyano-3,5-difluorophenyl ester, 4-Pentylbenzoic acid 4-Cyano-3,5-difluorophenyl ester
C3512-1G C3512-5G
TCIAC3512-1GEA 47 EUR
TCIAC3512-1G TCIAC3512-5G
4-Cyano-3,5-difluorophenyl-4-n-pentylbenzoate ≥98.0% (por GC)
4-Cyano-3,5-difluorophenyl-4-n-pentylbenzoate
Formula: C₁₉H₁₇F₂NO₂
MW: 329,347 g/mol
Número MDL: MFCD11053375
Núm. CAS: 123843-69-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 44.0 to 48.0 deg-C