4-(3-Chlorophenyl)-2,6-diphenylpyrimidine ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
C3519-1G
C3519-5G
TCIAC3519-1GEA
53
EUR
TCIAC3519-1G
TCIAC3519-5G
4-(3-Chlorophenyl)-2,6-diphenylpyrimidine ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
4-(3-Chlorophenyl)-2,6-diphenylpyrimidine
Formula:
C₂₂H₁₅ClN₂ MW: 342,83 g/mol |
Número MDL:
MFCD29477687 Núm. CAS: 1536209-87-6 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Light yellow powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (with Total Nitrogen) | min. 98.0 % |
Melting point | 144.0 to 148.0 deg-C |