Ácido 3-clorosalicilico ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
C3522-1G C3522-5G
TCIAC3522-1GEA 35 EUR
TCIAC3522-1G TCIAC3522-5G
Ácido 3-clorosalicilico ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Ácido 3-clorosalicilico
Formula: C₇H₅ClO₃
MW: 172,57 g/mol
Número MDL: MFCD00010390
Núm. CAS: 1829-32-9
EINECS: 217-379-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 182.0 to 186.0 deg-C