1-(2-Chloroethoxy)-4-nitrobenzene ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
C3523-1G C3523-5G
TCIAC3523-1GEA 49 EUR
TCIAC3523-1G TCIAC3523-5G
1-(2-Chloroethoxy)-4-nitrobenzene ≥98.0% (por GC)
1-(2-Chloroethoxy)-4-nitrobenzene
Formula: C₈H₈ClNO₃
MW: 201,6100 g/mol
Pto. Ebullición: 206°C
Número MDL: MFCD00674505
Núm. CAS: 3383-72-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 57.0 to 61.0 deg-C